Merck
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-苄基吡咯烷-2-甲醇
≥95.0% (GC)
别名:
(R)-(+)-1-苄基-2-(羟甲基)吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO
分子量:
191.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
≥95.0% (GC)
旋光性
[α]/D +74±2°, neat
折射率
n20/D 1.541
SMILES字符串
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)