About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NSi
CAS号:
分子量:
199.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
42-47 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
InChI 密鑰
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3