Merck
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-三甲基苯肼
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N2 · HCl
CAS号:
分子量:
186.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
167-173 °C
官能团
hydrazine
SMILES字符串
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
InChI key
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)