Merck
683663
Sigma-Aldrich
2-氨基异丁酸-15N, α-N-Fmoc
99 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H1915NO4
分子量:
326.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 15N
方案
98% (CP)
表单
solid
分子量
326.35 by atom % calculation
技术
bio NMR: suitable
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
InChI key
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)