Merck
683310
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲氧基苯胺
97%
别名:
2-氨基-4-氟-1-甲氧苯, 5-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 5-氟邻茴香胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8FNO
CAS号:
分子量:
141.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.5438
沸点
90 °C/760 mmHg
密度
1.1981 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
228.0 °F - closed cup
闪点(°C)
108.9 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)