Merck
682950
Sigma-Aldrich
1,1′-双[(11bR)-二萘并[2,1-d:1′, 2′-f][1,3,2]二噁磷杂庚英-4-基]二茂铁
别名:
R, R-Reetz F-二亚磷酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H32FeO4P2
分子量:
814.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56.[CH]7[CH][CH][C]([CH]7)P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
应用
用于各种不对称反应,包括:氢化反应和共轭加成反应。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reetz, M. T. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2077-2077 (1998)
Reetz, M. T.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 71, 1503-1503 (1999)