powder
包含
25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium
基质
Montmorillonite clay base material
粒径
≤20 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Nanomer® 粘土是 Nanocor Corporation 的产品
Nanocor®, Inc. 的产品
Nanocor®, Inc. 的产品
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3