化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
mp
103-105 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
其他說明
保护型环氧醇,可于其 C-3 位被直接取代
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)