Merck
682152
Sigma-Aldrich
2-甲基-13C,d3 脯氨酸
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5D3H8NO2
分子量:
133.17
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H][13C]([2H])([2H])C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1+1D3
InChI key
LWHHAVWYGIBIEU-KQORAOOSSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)