Merck
681946
Sigma-Aldrich
4-氯-2-(三氟甲基)喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H5ClF3N
CAS号:
分子量:
231.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
34-38 °C
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI key
ONNDFDQMHCNEGF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
224.6 °F
闪点(°C)
107 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)