Merck
681458
Sigma-Aldrich
3-氨基-4,4,4-三氟丁酸甲酯
95%
别名:
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
分子量:
207.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
96-101 °C
官能团
amine
ester
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
InChI key
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)