Merck
681350
Sigma-Aldrich
嘧啶 N-氧化物
97%
别名:
嘧啶 1-氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O
CAS号:
分子量:
96.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
90-94 °C
SMILES字符串
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
InChI key
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)