Merck
681156
Sigma-Aldrich
3-(2-氟苯基)丙酸
97%
别名:
2′-Fluorocinnamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
168.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
74-78 °C
SMILES字符串
OC(=O)CCc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI key
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)