Merck
681008
Sigma-Aldrich
1,1′-双[(2S,5S)-2,5-二乙基膦烷基]二茂铁
别名:
S,S-Et-Ferrocelane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H40FeP2
分子量:
470.39
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
表单
solid
旋光性
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
mp
89-91 °C
SMILES字符串
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
InChI key
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
法律信息
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.