Merck
680672
Sigma-Aldrich
2,4-二丙氧基苯硼酸
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H19BO4
分子量:
238.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
mp
121-127 °C
SMILES 字串
CCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCC)c1
InChI
1S/C12H19BO4/c1-3-7-16-10-5-6-11(13(14)15)12(9-10)17-8-4-2/h5-6,9,14-15H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZNGNDOSZRKWKJW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)