Merck
680494
Sigma-Aldrich
4-溴苯基硼酸N-丁基二乙醇胺酯
97%
别名:
6-丁基-2-(4-溴苯基)-1,3,6,2-二氧氮杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H21BBrNO2
分子量:
326.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
120-124 °C
SMILES 字串
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
InChI 密鑰
ZBXYTGCVRYVFCP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)