Merck
680478
Sigma-Aldrich
苯硼酸N-丁基二乙醇胺酯
97%
别名:
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22BNO2
CAS号:
分子量:
247.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
126-130 °C
SMILES字符串
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
InChI key
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)