Merck
680397
Sigma-Aldrich
4-硝基苄基溴醋酸盐
97%
别名:
溴乙酸对硝基苄基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrNO4
CAS号:
分子量:
274.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
50-55 °C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)CBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-9(12)15-6-7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5-6H2
InChI key
ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)