Merck
680311
Sigma-Aldrich
S-三噁烷-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
1,3,5-三噁烷-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H6O3
分子量:
93.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
solid
mp
59-62 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
113.0 °F - closed cup
闪点(°C)
45 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)