化驗
97%
形狀
solid
mp
110-114 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
InChI 密鑰
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3