Merck
679550
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(苯磺酰)异丁胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23NO4S
分子量:
313.41
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
109-114 °C
SMILES字符串
CC(C)CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4S/c1-12(2)11-16(14(17)20-15(3,4)5)21(18,19)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
InChI key
ILVKRAHSTKXYMF-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)