Merck
679143
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-3-氧代哌嗪
97%
别名:
1-(9-芴甲氧羰基)-3-氧代哌嗪, 4-Fmoc-2-氧代哌嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O3
分子量:
322.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
124 °C
官能基
Fmoc
SMILES 字串
O=C1CN(CCN1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H18N2O3/c22-18-11-21(10-9-20-18)19(23)24-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,20,22)
InChI 密鑰
YQKHEDWUIMBPKY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)