Merck
679062
Sigma-Aldrich
4-氨基-2-氯嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClN3
CAS号:
分子量:
129.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
197-205 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Nc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-7-2-1-3(6)8-4/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)