Merck
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯-5-甲基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl3N2
CAS号:
分子量:
197.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
65-69 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
InChI 密鑰
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)