About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3FIN
CAS号:
分子量:
247.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
113-117 °C
官能团
fluoro
iodo
nitrile
SMILES字符串
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3