About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2
CAS号:
分子量:
223.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
71-75 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cccc(c1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
InChI key
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves