Merck
678651
Sigma-Aldrich
3-羟基金刚烷-1-乙酸
97%
别名:
3-羟基-1-(羧甲基)金刚烷, 3-羟基三环[3.3.1.13,7]癸烷-1-乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O3
CAS号:
分子量:
210.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
125-129 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
OC(=O)CC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
InChI
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)/t8-,9+,11-,12-
InChI 密鑰
JFMDWSCOQLUOCZ-VSKBNFNDSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)