Merck
678090
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
分子量:
272.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
體積密度
0.856 g/mL(lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
InChI 密鑰
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
305.6 °F - closed cup
閃點(°C)
152 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)