Merck
678066
Sigma-Aldrich
聚{[2,5-双(2-(N,N-二乙氨)乙氧基)-1,4-亚苯基]-alt-1,4-苯撑}
别名:
聚{[2,5-双(3-(N,N-二乙氨)-1-氧杂丙基)-1,4-亚苯基]-alt-1,4-苯撑}
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C24H34N2O2)n
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
表单
solid
λmax
340 nm
荧光
λem 401 nm in chloroform
应用
水溶性阳离子发光聚合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)