方案
97%
表单
solid
mp
220-224 °C
SMILES字符串
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
InChI key
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3