Merck
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-萘四甲酸 1,8-单酸酐
别名:
1,3-二氧代-1H,3H-萘并[1,8-cd]吡喃-6,7-二羧酸, 1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6O7
CAS号:
分子量:
286.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
>300 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的四羧酸
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)