Merck
67705
Sigma-Aldrich
键合到聚苯乙烯 HL 上的异氰酸甲酯
extent of labeling: ~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
别名:
聚合物键合型异氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
~1.6 mmol/g isocyanate loading (high loading)
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
200-400 mesh
其他說明
清除树脂,用于从反应溶液中除去胺类和肼类化合物和
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S.W. Kaldor et al.
Tetrahedron Letters, 37, 7193-7193 (1996)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)