Merck
677043
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(2-(1,3-二氧戊环-2-基)苯基)-2,5-二甲基磷杂环戊烷
别名:
R,R-Me-RajPhos
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21O2P
分子量:
264.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.572
密度
1.1052 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
應用
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Kanata 纯度
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 合作销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,该许可不包括利用该化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)