Merck
676594
Sigma-Aldrich
丙酮酸乙酯-3-13C
99 atom % 13C
别名:
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3COCO2C2H5
分子量:
117.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
144 °C
mp
-58 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
InChI 密鑰
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup