Merck
675954
Sigma-Aldrich
8-氨基-5-溴异喹啉
90%
别名:
5-溴-8-氨基异喹啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2
CAS号:
分子量:
223.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
形狀
solid
mp
186-190 °C
SMILES 字串
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges