solid
光學活性
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
mp
88.9-98.5 °C
SMILES 字串
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
InChI 密鑰
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.