Merck
673218
Sigma-Aldrich
1,5-萘啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6N2
CAS号:
分子量:
130.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
69-75 °C
SMILES字符串
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
InChI key
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
法律信息
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 授权销售,仅供研究之用。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)