About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17NO3
CAS号:
分子量:
235.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.5396
密度
1.135 g/mL at 25 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
InChI key
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C