化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
NDMVQEZKACRLDP-NSHDSACASA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3