Merck
671150
Sigma-Aldrich
O-(2-氨基乙基)-O′-[2-(叔丁氧羰基-氨基)乙基]聚乙二醇 3000
别名:
Polyethylene glycol 2-aminoethyl ether 2-boc-aminoethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)