Merck
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-三-O-乙酰基-β-D-吡喃木糖基叠氮化物
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N3O7
CAS号:
分子量:
301.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
InChI key
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)