化驗
≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3