Merck
670758
Sigma-Aldrich
2-(Boc-氨基甲基)苯乙酸
≥99.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19NO4
CAS号:
分子量:
265.30
Beilstein:
1080474
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
99.0-101.0% (NaOH 0.1 M, T)
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
雜質
≤0.5% water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI 密鑰
CGPQRFCFBISLKF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3