方案
≥98.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3