About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
173.08
Beilstein:
9215588
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98.5-101.5% (AT)
旋光性
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
杂质
≤3.0% water
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
InChI key
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3