Merck
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-氨乙基)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-N-(2-Boc-氨乙基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H28N2O6
分子量:
440.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (HPLC)
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)