About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO · HCl
CAS号:
分子量:
165.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (GC)
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3