Merck
670065
Sigma-Aldrich
三乙基甲基磷二丁基磷酸酯
≥97.0% (CH)
别名:
甲基三乙基磷二丁基磷酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H36O4P2
分子量:
342.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (CH)
雜質
≤1.0% water
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES 字串
CC[P+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KFJORSGSCYXKQU-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3