Merck
669849
Sigma-Aldrich
三乙基甲基二丁基磷酸铵
≥97.0% (T)
别名:
甲基三乙基二丁基磷酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H36NO4P
分子量:
325.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (T)
表单
solid
杂质
≤1.0% water
SMILES字符串
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChI key
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)