Merck
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[双(3,5-二甲苯基)甲基]吡咯烷
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H36N2O8
分子量:
420.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0% (HPLC)
光学纯度
ee: ≥99.5% (HPLC)
mp
97-101 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
InChI key
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)